LM4000
Avanti
19:0 Cholesterol ester
Avanti Research™ - A Croda Brand LM4000, (methanol/chloroform/toluene (50:25:25) solution)
Synonym(e):
cholest-5-en-3β-yl nonadecanoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
(methanol/chloroform/toluene (50:25:25) solution)
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (LM4000-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand LM4000
Konzentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Eyes, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup