900201X
Avanti
Dolichol (13~21) phosphate
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Dolichol phosphate mixture (13~21)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
solution
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Konzentration
1 mg/kg in chloroform/methanol
Lipid-Typ
neutral glycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
109.4 °F
Flammpunkt (°C)
43 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)