Wichtige Dokumente
900210O
Avanti
Polyprenol (13~21)
Avanti Research™ - A Croda Brand 900210O
Synonym(e):
Polyprenol mixture (13~21)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (900210O-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 900210O
Lipid-Typ
neutral glycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)=CCC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC/C(C)=C\CC/C(C)=C\CO
InChIKey
YHTCXUSSQJMLQD-PSTDWBAXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)