870430O
Avanti
C20:4 anandamide (AEA)
Avanti Research™ - A Croda Brand 870430O
Synonym(e):
5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoylethanolamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (870430O-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 870430O
Lipid-Typ
bioactive lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)NCCO
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3