Fortfahren mit
O0383
N-Oleoylethanolamine
~98% (TLC), PPARα agonist, powder
Synonym(e):
N-(Hydroxyethyl)oleamide, N-(cis-9-Octadecenoyl)ethanolamine, OEA, oleoylethanolamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 199,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 315,00
€ 267,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H39NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.53
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
203-884-8
MDL number:
€ 199,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N-Oleoylethanolamine, ~98% (TLC)
assay
~98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
chloroform: 20 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)NCCO
InChI
1S/C20H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)21-18-19-22/h9-10,22H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,23)/b10-9-
InChI key
BOWVQLFMWHZBEF-KTKRTIGZSA-N
Gene Information
General description
Oleoylethanolamide (OEA) is an endogenous fatty acid ethanolamine. Small intestine cells, adipose tissues, neurons and astrocytes produces OEA.
Application
N-Oleoylethanolamine has been used to study its effects on glucagon-like peptide (GLP)-1RA-mediated anorectic signaling and weight loss.
Biochem/physiol Actions
Oleoylethanolamide (OEA) is a lipid mediator, which helps to control various biological functions, like food intake. It modulates the gene expression in the small intestine. OEA has the ability to initiate several receptors, such as cannabinoid receptor type 1 (CB1), peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) and G protein-coupled receptor 119 (GPR119).
Peroxisome proliferator-activator receptor α (PPARα) agonist
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S8439WH0001269M1SAB4500345
description
~98% (TLC)
description
≥98%, crystalline
description
clone 3C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody
assay
~98% (TLC)
assay
≥98%
assay
-
assay
-
Gene Information
human ... CNR1(1268), CNR2(1269), PPARA(5465), TRPV1(7442)
mouse ... Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
Gene Information
rat ... Cnr1(25248)
Gene Information
human ... CNR2(1269)
Gene Information
human ... CNR1(1268)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
crystalline
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
chloroform: 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Oleoylethanolamine
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)