Wichtige Dokumente
870242C
Avanti
18:1 Glutaryl PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870242C
Synonym(e):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(glutaryl) (sodium salt)
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (870242C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (870242C-200mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 870242C
Konzentration
10 mg/mL (870242C-25mg)
25 mg/mL (870242C-200mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCC(O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C46H84NO11P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36-45(51)55-40-42(41-57-59(53,54)56-39-38-47-43(48)34-33-35-44(49)50)58-46(52)37-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,42H,3-16,21-41H2,1-2H3,(H,47,48)(H,49,50)(H,53,54);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t42-;/m1./s1
InChIKey
SUVWNFLYXKTNQV-IEONMYGQSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)