Merck
860925P
Avanti
N-24:0 (2S-OH) Phytosphingosine
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonym(e):
N-(2′-(S)-hydroxylignoceroyl)-phytosphingosine (Saccharomyces Cerevisiae)
Größe auswählen
1 MG
€ 205,00
€ 205,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 205,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H85NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
684.13
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.28
€ 205,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860925P-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C42H85NO5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-40(46)42(48)43-38(37-44)41(47)39(45)35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h38-41,44-47H,3-37H2,1-2H3,(H,43,48)/t38-,39+,40-,41-/m0/s1
InChIKey
ZFUXWVVVWGWGPQ-XRFUAQTBSA-N
Verpackung
5ML Amber Glass Screw Cap Vial (860925P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)