Merck
860679L
Avanti
C24:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/24:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860679L-1MG860746L-1MG
Synonym(e):
N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine (d7)
Größe auswählen
1 MG
€ 1.040,00
€ 1.040,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 1.040,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H74D7NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
655.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.12
€ 1.040,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
solution
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 860679L-1MG
860746L-1MG
Konzentration
1 mg/mL
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860679L-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tejia Zhang et al.
Scientific reports, 9(1), 19939-19939 (2019-12-29)
Extensive characterisations of the zebrafish genome and proteome have established a foundation for the use of the zebrafish as a model organism; however, characterisation of the zebrafish lipidome has not been as comprehensive. In an effort to expand current knowledge
Hady Razak Hady et al.
Journal of clinical medicine, 8(12) (2019-12-18)
The liver plays a central role in the glucose and lipid metabolism. Studies performed on animal models have shown an important role of lipid accumulation in the induction of insulin resistance. We sought to explain whether in obese humans, the