Wichtige Dokumente
860514P
Avanti
C14 Ceramide (d18:1/14:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860514P, powder
Synonym(e):
N-myristoyl-D-erythro-sphingosine
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (860514P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860514P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860514P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H63NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-18-19-21-23-25-27-31(35)30(29-34)33-32(36)28-26-24-22-20-17-14-12-10-8-6-4-2/h25,27,30-31,34-35H,3-24,26,28-29H2,1-2H3,(H,33,36)/b27-25+/t30-,31+/m0/s1
InChIKey
ZKRPGPZHULJLKJ-JHRQRACZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- as a standard in high-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC/MS2) for ceramide quantification from muscel biopsies[3]
- in lipid monolayer preparation for biophysical studies[4]
- in the morphological and dimensional evaluation studies[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)