Merck
860351P
Avanti
16:0 PC-d4
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonym(e):
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H76NO8PD4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
738.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (860351P-10MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3/t38-/m1/s1/i34D2,35D2
InChIKey
KILNVBDSWZSGLL-QKXUHBRISA-N
Anwendung
16:0 PC-d4 has been used in the preparation of multilamellar lipid dispersions for nuclear magnetic resonance (NMR) studies.[1]
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860351P-10MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Effects of diacylglycerols on conformation of phosphatidylcholine headgroups in phosphatidylcholine/phosphatidylserine bilayers
Goldberg E M, et al.
Biophysical Journal, 69(3), 965-973 (1995)