100403X
Avanti
GPC-d9
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
(d9)choline alfoscerate
α-GPC(d9); α-GPC(d9)
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
L-α-glycerophosphoryl(choline-d9), water:ethanol (9:1)
Assay
>99% phosphorus (P) basis (qNMR)
Form
solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (100403X-100ug)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Konzentration
0.1 mg/mL (100403X-100ug)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable