Merck
852650P
Avanti
C18(plasm) MG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonym(e):
1-O-1’-(Z)-Octadecenyl-sn-glycerol
Größe auswählen
10 MG
€ 251,00
€ 251,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 251,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H42O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.56
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 251,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (852650P-10MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
neutral glycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@]([H])(O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC
InChIKey
WXWPBUKRBCYIMR-OGLOHFSISA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (852650P-10MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)