Wichtige Dokumente
880150P
Avanti
14:0 PEG2000 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880150P, powder
Synonym(e):
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (880150P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (880150P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880150P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (880150P-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 880150P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C125H248NO55P.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-123(127)178-120-122(181-124(128)27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)121-180-182(130,131)179-29-28-126-125(129)177-119-118-176-117-116-175-115-114-174-113-112-173-111-110-172-109-108-171-107-106-170-1
InChIKey
QQHAAYKTQQJGGW-YMNXLSEASA-N
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)