850560P
Avanti
MAG Detergent Kit
powder
Synonym(e):
Detergent Kit for Lipid Mesophase Crystallization
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)