If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 56,10 |
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 173,00 |
Über diesen Artikel
description
non-ionic
Quality Segment
form
liquid
mol wt
552.78 g/mol
refractive index
n20/D 1.461±0.001
CMC
0.06-0.15
transition temp
cloud point >45 °C
density
1.000 g/mL±0.003 g/mL at 20 °C
HLB
13
SMILES string
O(CCOCCOCCOCCOCCO)CCOCCOCCOCCOCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H62O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-32-15-17-34-19-21-36-23-25-38-27-29-40-30-28-39-26-24-37-22-20-35-18-16-33-14-12-31/h31H,2-30H2,1H3
InChI key
ONJQDTZCDSESIW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
<li><strong>Micelle-mediated extraction and cloud point preconcentration for the analysis of aesculin and aesculetin in Cortex fraxini by HPLC.</strong> Genapol® X-080 wurde im Cloud-Point-Extraktionsprozess eingesetzt, um die Effizienz bei der Isolierung bioaktiver Verbindungen zu verbessern. Dies belegt seinen Nutzen in biokompatiblen Tensidanwendungen in pharmazeutischen Tests (Shi et al., 2007).</li>
<li><strong>Determination of benzimidazole fungicides in soil samples using microwave-assisted micellar extraction and liquid chromatography with fluorescence detection.</strong> Diese Studie unterstreicht die Effizienz von Genapol® X-080 zur Verbesserung von mizellenvermittelten Extraktionen, anwendbar in Umwelt- und agrochemischen Analysen (Halko et al., 2006).</li>
<li><strong>Development and performance evaluation of a positive reference material for hemolysis testing.</strong> Diese Forschungsarbeit setzt Genapol® X-080 aufgrund seiner nichtionischen, biokompatiblen Eigenschaften bei der Entwicklung von IVD-Reagenzien ein und gewährleistet so Sicherheit und Kompatibilität in der medizinischen Diagnostik (Haishima et al., 2014).</li>
<li><strong>Micelle-mediated extraction of dibenzocyclooctadiene lignans from Schisandra chinensis with analysis by high-performance liquid chromatography.</strong> Der Artikel dokumentiert die Anwendung von Genapol® X-080 bei der Extraktion traditioneller medizinischer Verbindungen und unterstützt dessen Verwendung in komplexen biologischen Matrizen (Lee et al., 2014).</li>
<li><strong>Green techniques in comparison to conventional ones in the extraction of Amaryllidaceae alkaloids: Best solvents selection and parameters optimization.</strong> Genapol® X-080 wird für seine Rolle bei Anwendungen in der nachhaltigen Chemie hervorgehoben, was seine Wirksamkeit und Umweltsicherheit bei Extraktionsprozessen unterstreicht (Takla et al., 2018).</li>
</ul>
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| description non-ionic | description non-ionic | description non-ionic | description - |
| CMC 0.06-0.15 | CMC 0.15 mM (20-25°C), 19.5 | CMC 830 ppm (25°C) | CMC - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 1.000 g/mL±0.003 g/mL at 20 °C | density - | density 1.025 g/mL at 20 °C | density 1.068 g/mL at 25 °C (lit.) |
| HLB 13 | HLB 13 - 14 | HLB 14.1 | HLB - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf