Wichtige Dokumente
850545P
Avanti
LDAO
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
N,N-dimethyldodecylamine N-oxide
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Mol-Gew.
229.40 g/mol
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (850545P-1g)
pkg of 1 × 5 g (850545P-5g)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Methode(n)
electrophoresis: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCC[N+](C)([O-])C
InChI
1S/C14H31NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2,3)16/h4-14H2,1-3H3
InChIKey
SYELZBGXAIXKHU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)