810205X
Avanti
NBD Sphingosine
omega(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)(2S,3R,4E)-2-aminooctadec-4-ene-1,3-diol, chloroform:methanol (8:2)
Synonym(e):
D-erythro-Sphingosine-N-NBD
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (810205X-250ug)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 810205X
Konzentration
0.25 mg/mL (810205X-250ug)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- as a negative control to determine the binding of Atg12-Atg5 conjugate with phosphatidylethanolamine (PE)-containing liposomes[3]
- to label sphingosine kinase 1 (SphK1) in order to determine its role in endocytic membrane trafficking[4]
- to generate 7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl (NBD)-ceramide C16[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>125.5 °F
Flammpunkt (°C)
> 51.95 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)