Fortfahren mit
D1916
5,6-Dichlorbenzimidazol 1-β-D-Ribofuranosid
≥98% (HPLC), powder, RNA synthesis inhibitor
Synonym(e):
5,6-Dichlor-1-β-D-ribofuranosylbenzimidazol, DRB
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 165,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12Cl2N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.14
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Beilstein/REAXYS Number:
39123
MDL number:
Form:
powder
€ 117,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5,6-Dichlorbenzimidazol 1-β-D-Ribofuranosid,
Quality Segment
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3cc(Cl)c(Cl)cc23
InChI
1S/C12H12Cl2N2O4/c13-5-1-7-8(2-6(5)14)16(4-15-7)12-11(19)10(18)9(3-17)20-12/h1-2,4,9-12,17-19H,3H2/t9-,10-,11-,12-/m1/s1
InChI key
XHSQDZXAVJRBMX-DDHJBXDOSA-N
Gene Information
Application
5,6-Dichlorobenzimidazole 1-β-D-ribofuranoside has been used:
  • as an inhibitor of RNA polymerase II in mouse melanoma cells
  • for the inhibition of cyclin D1 mRNA synthesis in human prostate epithelial cell lines
  • in the inhibition of interleukin-2 gene transcription in Jurkat cells
Biochem/physiol Actions
Inhibitor von RNA-Synthese; verursacht vorzeitige Termination der Transkription
5,6-Dichlorobenzimidazole 1-β-D-ribofuranoside (DRB), a nucleoside analog that halts mRNA synthesis by phosphorylation of the C-terminal domain of RNA polymerase II, making it inactive. It also interferes with the DNA topoisomerase II, may modulate response to cytokines and blocks the human immunodeficiency virus (HIV) via RNA modification. It also inhibits cyclin-dependent kinases (CDKs) 7 and 9 and favors apoptosis in leukemic cells. It may serve as a therapeutic agent in treating cancer.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
44687Z4775K4394
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... CSNK2A1(1457), CSNK2B(1460)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)