810105P
Avanti
palmitic acid - NBD
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
[16-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino] palmitic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (810105P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available