700192P
Avanti
ox-18:2 Cholesterol
powder
Synonym(e):
Oxidized cholesteryl linoleate
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 500 μg (700192P-500UG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)