Merck
700103P
Avanti
cholest-4-en-3-one-d7
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Cholest-4-en-3-one-25,26,26,26,27,27,27-d7
Größe auswählen
1 MG
€ 422,00
€ 422,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 422,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H37D7O
Molekulargewicht:
391.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.12
€ 422,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]12[C@]([C@](CC3)(C)C(CC2)=CC3=O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChIKey
NYOXRYYXRWJDKP-CDQVJRDZSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700103P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)