690013X
Avanti
Solvent Mixture 65:35:8
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Saturated Lipid Mixture
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
chloroform:methanol:water
Verpackung
pkg of 4 × 1 mL each (690013X-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Anwendung(en)
lipidomics
metabolomics
Lagertemp.
2-30°C
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
95.0 °F
Flammpunkt (°C)
35 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)