Merck
690014X
Avanti
Solvent Mixture 20:9:1
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
PIP Mixture
Größe auswählen
1 EA
€ 190,00
€ 190,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 190,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 190,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
chloroform:methanol:water
Verpackung
pkg of 4 × 1 mL each (690014X-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Anwendung(en)
lipidomics
metabolomics
Lagertemp.
2-30°C
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampules, packaged as 4 × 1 mL (690014X-1EA)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
95.0 °F
Flammpunkt (°C)
35 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)