131101P
Avanti
Brain Extract Total
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Brain Total Lipid Extract (Porcine)
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (131101P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (131101P-100mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
lipid extracts
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)