Merck
181101C
Avanti
Sunflower PE
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine PE(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
About This Item
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.79
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
(Sunflower)
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (181101C-25MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
10 mg/mL
Dichte
1.49 g/cm3
Funktionelle Gruppe
phospholipid
Lipid-Typ
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[NH3+])OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C39H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17-18,37H,3-10,12,14-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b13-11-,18-17-/t37-/m1/s1
InChIKey
HBZNVZIRJWODIB-NHCUFCNUSA-N
Anwendung
Lipids research
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (181101C-25MG)
Hinweis zur Analyse
Average Fatty Acid Distribution: 9.4% - 16:0; 2.8% - 18:0; 19.8% - 18:1; 67.4% - 18:2; 0.1% - 18:3; 0.1% - 20:0; 0.1% - 20:1; 0.1% 22:0
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)