Merck
791280P
Avanti
α-mycolic acid (C80)
powder
Synonym(e):
2-[14-(2-Eicosylcyclopropyl)tetradecyl]-β-hydroxy-α-tetracosylcyclopropanehexadecanoic acid
Größe auswählen
1 MG
€ 423,00
€ 423,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 423,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C80H156O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1166.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 423,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (791280P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
bacterial lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Mycolic acid is a long Fatty acid found in the cell walls of the mycolata taxon, a group of bacteria that includes Mycobacterium Tuberculosis, the causative agent of the disease tuberculosis.
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791280P-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)