Merck
850804C
Avanti
18:0-20:4 PE
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Synonym(e):
1-octadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; SAPE; PE(18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)); 110639
Größe auswählen
25 MG
€ 550,00
€ 550,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
€ 550,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C43H78NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
768.06
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
€ 550,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (850804C-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 850804C
Konzentration
10 mg/mL (850804C-25mg)
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)52-41(40-51-53(47,48)50-38-37-44)39-49-42(45)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,22,24,28,30,41H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-40,44H2,1-2H3,(H,47,48)
InChIKey
ANRKEHNWXKCXDB-BHFWLYLHSA-N
Anwendung
18:0-20:4 PE maybe used in the preparation of liposomes.[1]
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850804C-25mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pseudomonas aeruginosa utilizes host polyunsaturated phosphatidylethanolamines to trigger theft-ferroptosis in bronchial epithelium
Dar H H, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 128(10), 4639-4653 (2019)
Alwena H Morgan et al.
Nature protocols, 5(12), 1919-1931 (2010-12-04)
Phospholipid-esterified oxylipins include newly described families of bioactive lipids generated by lipoxygenases in immune cells. Until now, assays for their quantitation were not well developed or widely available. Here, we describe a mass spectrometric protocol that enables accurate measurement of
Warren G Hill et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 289(1), C33-C41 (2005-02-25)
Caveolae are invaginated membrane structures with high levels of cholesterol, sphingomyelin, and caveolin protein that are predicted to exist as liquid-ordered domains with low water permeability. We isolated a caveolae-enriched membrane fraction without detergents from rat lung and characterized its