Merck
Z767905
Synthesis blocks for RCT and RET magnetic stirrers
Holds 16 x 4 mL flask
Größe auswählen
1 EA
€ 87,50
€ 87,50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 87,50
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NB.72
€ 87,50
Check Cart for Availability
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
Holds 16 x 4 mL flask
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
IKA 0025000626
L × B
79 mm × 79 mm
Allgemeine Beschreibung
H 135.101 flat bottom, aluminium block for use with various IKA® magnetic stirrers. Either H 135.10 support plate without handle or H 135.11 support plate with handle is required to use the block.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Holds 16 x 4 mL flasks
  • Hole diameter: 15.2 mm
  • Hole depth: 18.5 mm
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)