Merck
Z767301
Scienceware® portable glove box system with gas ports
large size neoprene gloves with clamping rings
Größe auswählen
1 EA
€ 2.020,00
€ 2.020,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 2.020,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103406
NACRES:
NB.35
€ 2.020,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H50028-2001
Allgemeine Beschreibung
Lightweight, self-contained portable isolation cabinet has two gas ports on the back of the box that allow users to create gas specific work environments. A large acrylic window with 6 in. circular glove ports permits safe viewing of operations, and the 8 in. diameter side port allows easy insertion of material and equipment.
  • Economical containment unit ideal for quick set-up anywhere
  • Gas ports with tapered fitting accept 1/4 in. to 3/8 in. I.D. tubing and have easy turning PTFE stopcocks
  • Large size, 22 in. long (20 in. installed) neoprene gloves and 6 in. circular port clamping rings (included)
  • Round corners throughout for easy cleaning
  • Body molded from LDPE
  • Overall dimensions: 68.5 W x 33D x 55 cm H (27 x 13 x 22 in.); gas ports protrude 2.6 in. from the back of the box
  • Internal volume: 86.6 L
  • Shipping weight: 17.2 kg (38 lbs)
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)