Fortfahren mit
CLS9301
Corning®-Costar®-Spin-X®-Zentrifugenröhrchen-Filter
without membrane, non-sterile
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well micoplates, 96 well plates, Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1000 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 412,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41104916
Material:
natural polypropylene cap, polypropylene housing, polypropylene tube
Working volume:
500 μL
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 1000 ea
€ 412,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
natural polypropylene cap, polypropylene housing, polypropylene tube
description
centrifuge style filter
sterility
non-sterile
feature
RCF 16,000 × g, RNase and DNase free
packaging
pkg of 1000 ea
manufacturer/tradename
Corning 9301
tube size
2.0 mL
working volume
500 μL
pore size
0.22/0.45 μm
General description
Diese Costar®-Spin-X®-Mikrozentrifugenröhrchen-Filter aus Polypropylen sind mit Celluloseacetat- oder Nylonmembranen mit Porengrößen von 0,22 und 0,45 μm erhältlich. Die Kapazität der Filtereinheit ist 500 μL.
  • Membranen aus Celluloseacetat bieten schnelle Flussraten und niedrige Proteinbindung
  • Membranen aus Nylon sind von Natur aus hydrophil, tensidfrei und haben die wenigsten extrahierbaren Bestandteile
  • Filtration mit Celluloseacetat- und Nylonmembranen erfolgt durch Zentrifugation und dient zum Entfernen von Bakterien, Partikeln oder Zellen aus Flüssigkeiten sowie zur HPLC-Probenvorbereitung und zum Entfernen von DNA aus Agarose- oder Acrylamidgelen
  • Zur Verwendung in einem standardmäßigen Festwinkel-Mikrozentrifugenrotor mit einer relativen Zentrifugalbeschleunigung von bis zu 16.000 × g
  • Steril, zertifiziert pyrogenfrei und frei von DNase/RNase
filters only, microcentrifuge tube CLS3213 sold separately
Application
Ideal zum Entfernen von Bakterien, Partikeln oder Zellen aus Flüssigkeiten geeignet sowie zur HPLC-Probenvorbereitung und dem Entfernen von DNA aus Agarose- oder Acrylamidgelen.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
SPIN-X is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS8162CLS8161CLS8163
description
without membrane, non-sterile
description
cellulose acetate membrane, pore size 0.45 μm, sterile
description
cellulose acetate membrane, pore size 0.22 μm, non-sterile
description
cellulose acetate membrane, pore size 0.45 μm, non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 9301
manufacturer/tradename
Corning 8162
manufacturer/tradename
Corning 8161
manufacturer/tradename
Corning 8163
pore size
0.22/0.45 μm
pore size
-
pore size
-
pore size
-
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
natural polypropylene cap, polypropylene tube, polypropylene housing
material
cellulose acetate membrane, natural polypropylene cap, polypropylene housing, polypropylene tube
material
cellulose acetate membrane, natural polypropylene cap, polypropylene housing, polypropylene tube
material
cellulose acetate membrane, natural polypropylene cap, polypropylene housing, polypropylene tube
working volume
500 μL
working volume
500 μL
working volume
500 μL
working volume
500 μL
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
case of 96 units
packaging
case of 100 units
packaging
case of 100 unit
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)