Merck
Z530204
Sigma-Aldrich
Aldrich® AtmosBag
two-hand, non-sterile, size S, closure type, Zipper-lock
Synonym(e):
Anaerober Beutel
Größe auswählen
1 EA
€ 85,60
€ 85,60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 85,60
About This Item
UNSPSC-Code:
41103406
NACRES:
NB.35
€ 85,60
Check Cart for Availability
Größe
S
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Zipper-lock
B × T × H
27 in. × 30 in. × 12 in., inflated dimensions
B × L
32 in. × 42 in. , deflated dimensions
Gasvolumen
50 L
Öffnungsdurchm.
19.5 in. , 2 ports
Allgemeine Beschreibung
Für den Laborgebrauch: Der AtmosBag-Handschuhsack ist ein flexibler, aufblasbarer Polyethylenbeutel mit integrierten Handschuhen, mit dem Sie in einer völlig isolierten und kontrollierten Umgebung arbeiten können. Er ist eine preiswerte, tragbare Alternative zum Handschuhkasten und eignet sich für verschiedenste Aufgaben und Materialien.
Für Feldproben: Der AtmosBag kann über Dosen und Fässer gezogen werden, um diese mit Inertgas zu überlagern, damit während der Probenahme Dämpfe und Staub isoliert werden. Verringert die Exposition des Arbeiters und bewahrt die Integrität des bemusterten Bulkmaterials. Der AtmosBag dient als tragbares Labor zur Ausführung von Tests, Tatortuntersuchungen und anderen Anwendungen, bei denen eine sauberer und isolierter Bereich benötigt wird.
AtmosBag mit Klebebandverschluss: Die Öffnung des AtmosBags ist zwecks gasdichter Versiegelung zugeklebt und umgefaltet. Jeder AtmosBag ist mit einem ablösbaren Klebebandstreifen versehen.
AtmosBag mit Zipper-Verschluss: Die Öffnung des AtmosBags ist zwecks gasdichter Versiegelung mit einem Zipper-Verschluss abgedichtet. Aufgrund der Breite des Zipper-Verschlusses ist die Öffnung geringfügig schmaler als die Breite des Beutels. Ausgezeichnet für Anwendungen, die einen wiederholten Zugriff auf den Beutelinhalt erfordern und für die Notfallisolierung.
Spezifikationen:
  • Aus robustem Polyethylen mit 0,003-Zoll-Stärke, das für gute Klarheit poliert wurde, hergestellt
  • Hitzeversiegelte Nähte für Festigkeit und für Leckagefreiheit aufblasgeprüft
  • Eingänge für Laborgas, Vakuum und elektrische Leitungen werden bereitgestellt
  • AtmosBag ist nicht feuerfest oder für einen langzeitigen Kontakt mit Lösungsmitteln, Dämpfen oder Chemikalien vorgesehen
  • Kann in einer Argon-Umgebung verwendet werden
  • ZweiAnschlüsse je Beutel. Einer auf jeder Seite des Beutels.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the temperature range that the Aldrich AtmosBag glove bags can withstand?
    1 answer
    1. The AtmosBags are made out of polyethylene, which tends to become brittle below about -100°C, and softens/melts at above 80°C.  Based on that information, we would recommend using the AtmosBag well within that temperature range of -100°C to +80°C.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.