Wichtige Dokumente
Z755494
BenchRocker™ variable 2D rocker
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonym(e):
2D rocker, blot washer, gel staining, incubator safe rocker, molecular laboratory rocker, stackable rocker
Größe auswählen
€ 961,00
Größe auswählen
About This Item
€ 961,00
Empfohlene Produkte
Beschreibung
tilt angle: 0 to 30°
Leistungsmerkmale
CE compliant
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific BR2000-230-UK plug
Parameter
2-30 rpm speed
4-65 °C temp. range
5 lb load
B × T × H
14 in. (35 cm) × 12 in. (30 cm) × 8 in. (20 cm)
Plattform L × B
14 in. (35 cm) × 12 in. (30 cm)
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Quiet, high capacity, multi-purpose platform rocker.
- Autoclavable flat, non-skid rubber mats available.
- Maintenance-free brushless motors.
- Operates in cold rooms down to 4°C and incubators up to 65°C.
- Load capacity-2.0kg (4.4lb).
- Provided with additional accessories like optional stacking platform and dimpled mat.
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)