Merck
Z316520
Stuart Scientific Gyro rocker
STR9, speed 10-70 rpm
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
230 V
Qualität
CE Compliant
Leistungsmerkmale
autoclavable
Hersteller/Markenname
STR9
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Parameter
10-70 rpm speed
Plattform L × B
360 mm × 360 mm , Fitted with non-slip mat
Allgemeine Beschreibung
Unit has a 3-D gyroscopic motion providing a gentle swirling movement which is ideally suited for mixing under low foaming conditions, including DNA extractions, staining and destaining gels, cell culture and general mixing applications.
  • Optional 2 deck rack for platelet agitation
  • Nylon coated steel, 2 decks
  • Adjustable angle of tilt: 0 to 12 degrees.
Rechtliche Hinweise
Stuart is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)