Merck
Z743165
Julabo® bath covers
flat cover to fit CORIO C-B5, CD-B5 and CD-BT5
Größe auswählen
1 EA
€ 128,00
€ 128,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 128,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
€ 128,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 9970296
Allgemeine Beschreibung
Stainless Steel Flat bath cover for 5L bath tanks. Suitable for use with Julabo® CORIO C-B5, CD-B5, CD-BT5.
Rechtliche Hinweise
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)