Merck
Z654558
Julabo® circulators for flammable bath fluids
F25-EH
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
230 V
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
F25-EH
Julabo 9118625
Verfügbarkeit
available only in EU
Parameter
-28-150 °C temp. range
0.35 bar pump pressure
15 L/min pump flow
±0.03 °C temp. stability
Kühlleistung
200 W (at 0 °C)
260 W (at 20 °C)
60 W (at -20 °C)
Heizkapazität
2 kw
Badöffnung B × L × T
12 cm × 14 cm × 14 cm
Kapazität
4.5 L
Volumen
4.5 L
4500 mL
Gewicht
30 kg
Allgemeine Beschreibung
  • Extended working temperature ranges
  • Suitable for use with flammable bath fluids
  • Classification III according to DIN 12876-1
  • LED temperature display
  • Key pad allows automatic toggle to display actual values
  • PID temperature control
  • Adjustable high temperature cut off, with self protecting low liquid level for flammable bath fluids
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)