Z742182
Stainless Steel Pan
1/2 Size, capacity 6.3 L
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
1/2 Size
Hersteller/Markenname
Polarware 30242
Kapazität
6.3 L
Größe
12.75 in. × 10.38 in. × 4 in.
32.4 cm × 26.4 cm × 10.2 cm
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)