Fortfahren mit
Z360406
Autoclave pans
capacity 5 L
Synonym(e):
sterilizing pan, sterilizing tray, Nalgene 6902-5000, laboratory sterilization vessel, sterilizing container
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 74,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Nalgene 6902-5000
Material:
polypropylene container
Packaging:
pack of 1 ea
€ 74,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene container
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 6902-5000
L × W × H
324 mm × 257 mm × 108 mm
capacity
5 L
General description
Autoclavable polypropylene with strong rims. Sizes for small instruments and labware. Nestable when empty. Without handles.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z360384Z360392Z360368
Autoclave pans capacity 5 L
Z360406
Autoclave pans
Autoclave pans capacity 2.8 L
Z360384
Autoclave pans
Autoclave pans capacity 3.1 L
Z360392
Autoclave pans
description
capacity 5 L
description
capacity 2.8 L
description
capacity 3.1 L
description
capacity 20 L
manufacturer/tradename
Nalgene 6902-5000
manufacturer/tradename
Nalgene 6902-2000
manufacturer/tradename
Nalgene 6902-3000
manufacturer/tradename
Nalgene 6900-0020
material
polypropylene container
material
polypropylene container
material
polypropylene container
material
polypropylene container
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
packaging
-
packaging
pack of 1 ea
capacity
5 L
capacity
2.8 L
capacity
3.1 L
capacity
20 L
L × W × H
324 mm × 257 mm × 108 mm
L × W × H
260 mm × 159 mm × 105 mm
L × W × H
324 mm × 260 mm × 70 mm
L × W × H
543 mm × 435 mm × 130 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Autoclave pans
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)