Merck
Z699128
Enterococcus Broth
pack of 50 × 2 mL
Synonym(e):
agar broth, broth and agar
Größe auswählen
50 EA
€ 158,00
€ 158,00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 EA
€ 158,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41111700
NACRES:
NB.79
€ 158,00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Verpackung
pack of 50 × 2 mL
Hersteller/Markenname
Maine Mfg 10496120
Anwendung(en)
food and beverages
Eignung
Enterococcus spp.
Allgemeine Beschreibung
Enterococcus Broth is a modified version of the improved media described by Slanetz and Bartley with TTC. The membrane filtration method is simple to perform, does not require confirmation and permits a direct count of enterococci in 48 hours.
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)