Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
24111500
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenshelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
microbiology
Application
Der Anaerobe Atmosphäre-Erzeugungs-Beutel ist ein hoch innovatives Produkt, entwickelt um sicher und rasch optimale Wachstumsbedingungen für anaerobe Organismen zu schaffen. Kein Wasser wird hinzugefügt, kein Wasserstoff gebildet und kein Katalysator ist notwendig. Die Erzeugung der anaeroben Atmosphäre dauert 30 Minuten.
Packaging
Jeder Karton enthält 10 Papiertütchen, die einzeln in Folie verpackt sind; 1 Gebrauchsinformation, ein Tütchen ist für die Verwendung in 2,5-Liter-Behältern vorgesehen (Katalognr. 28029).
Other Notes
Dieses Produkt ist nur für Forschungs- und Entwicklungszwecke bestimmt und nicht zur Verwendung als In-vitro-Diagnostikum vorgesehen.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| application(s) microbiology | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?