Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.3-7.7 (25 °C, 17.8 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
17.8 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Enterococcus spp.
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich
pH-Wert (25 °C): 7,3–7,7
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 11700): befriedigend bis sehr gut
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): befriedigend bis sehr gut
Wachstum (Enterococcus faecium ATCC 6057): befriedigend bis sehr gut
Wachstum (Enterococcus durans ATCC 19432): befriedigend bis sehr gut
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): nicht vorhanden bis sehr gut
Wachstum (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): nicht vorhanden bis schwach
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): nicht vorhanden bis schwach
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): nicht vorhanden bis schwach
Farbwechsel zu blau-grün (Enterococcus faecalis ATCC 11700): +
Farbwechsel zu blau-grün (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): +
Farbwechsel zu blau-grün (Enterococcus faecium ATCC 6057): +
Farbwechsel zu blau-grün (Enterococcus durans ATCC 19432): +
Farbwechsel zu blau-grün (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): -
Farbwechsel zu blau-grün (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): -
Farbwechsel zu blau-grün (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
Farbwechsel zu blau-grün (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): -
Inkubation: 24–48 h; 35 °C; aerob.
Aussehen (Farbe): gelblich
pH-Wert (25 °C): 7,3–7,7
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 11700): befriedigend bis sehr gut
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): befriedigend bis sehr gut
Wachstum (Enterococcus faecium ATCC 6057): befriedigend bis sehr gut
Wachstum (Enterococcus durans ATCC 19432): befriedigend bis sehr gut
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): nicht vorhanden bis sehr gut
Wachstum (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): nicht vorhanden bis schwach
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): nicht vorhanden bis schwach
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): nicht vorhanden bis schwach
Farbwechsel zu blau-grün (Enterococcus faecalis ATCC 11700): +
Farbwechsel zu blau-grün (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): +
Farbwechsel zu blau-grün (Enterococcus faecium ATCC 6057): +
Farbwechsel zu blau-grün (Enterococcus durans ATCC 19432): +
Farbwechsel zu blau-grün (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): -
Farbwechsel zu blau-grün (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): -
Farbwechsel zu blau-grün (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
Farbwechsel zu blau-grün (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): -
Inkubation: 24–48 h; 35 °C; aerob.
Other Notes
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
supp_hazards
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1102940500 | 04022536123578 |