Merck
Z681490
BriskHeat® beaker heater insulator
fits beaker size, 1,000 mL
Größe auswählen
1 EA
€ 216,00
€ 216,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 216,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41102405
NACRES:
NB.76
€ 216,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
fits beaker size 1,000 mL
Hersteller/Markenname
BriskHeat
Höhe
114 mm
4.5 in.
Allgemeine Beschreibung
  • Silicone impregnated cloth facing and liner
  • ¼ in. fiberglass insulation
  • Hook and loop closure
Rechtliche Hinweise
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)