Merck
Z285501
Sigma-Aldrich
DigiTrol II Temperatursteuerung
AC/DC input 240 V AC, 10 A (CE Compliant)
About This Item
UNSPSC-Code:
41112303
NACRES:
NB.76
Hersteller/Markenname
Glas-Col 104APL624K (CE)
Parameter
32-999 °F temperature (0-750 °C)
Ausgabe
2,400 watts
Allgemeine Beschreibung
Gleichzeitige Anzeige von Soll- und Ist-Temperatur bis 1.0°C. Ausgestattet mit einer Typ K, 150mm Thermosonde, passend zu allen Aldrich Öl-Bädern. 240V Modelle sind ausgestattet mit einem US-Anschlussstecker.