Merck
Z175633
Sigma-Aldrich
Silikon-Isolierband
roll W 1 in. × 12 yard, red
Größe auswählen
1 EA
€ 41,40
€ 41,40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 41,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41122410
NACRES:
NB.35
€ 41,40
Check Cart for Availability
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Walze W
1 in. × 12 yard
Farbe
red
Allgemeine Beschreibung
Formbar, selbsthaftend. Isoliert gegen Feuchtigkeit, Hitze und Kälte. Nach dem Entfernen keine Kleberückstände. Temperaturbereich: -65°C bis 260°C. Rolle mit 11m x 2.5cm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)