Merck
Z635537
Swiss Boy Laborhebebühnen
load ≤50 kg (w/o plates, middle position), platform L × W 200 mm × 200 mm, Model 110
Synonym(e):
Lab jacks
Größe auswählen
1 EA
€ 298,00
€ 298,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 298,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.35
€ 298,00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Grauer
Parameter
≤50 kg load (w/o plates, middle position)
61-244 mm vertical limit
Plattform L × B
200 mm × 200 mm
Farbe
red
Allgemeine Beschreibung
Diese Hochleistungs-Hebebühnen sind massiv aus Aluminium mit eloxierten Oberfächen gefertigt. Extrem tragfähig und standsicher. Lieferbar in Standardgrößen oder mit extragroßen Platten, mit oder ohne Motorantrieb. Alle Modelle mit mehr als 90kg Tragkraft sind mit Motorantrieb ausgestattet. Die angegebenen Tragkräfte gelten jeweils in halb ausgefahrener Position.
Jack can be raised with load in place.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)