Merck
Z635316
Swiss Boy Laborhebebühnen
load ≤20 kg, platform L × W 50 mm × 40 mm, Model 100
Größe auswählen
1 EA
€ 131,00
€ 131,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 131,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.35
€ 131,00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Grauer
Parameter
≤20 kg load
33-91 mm vertical limit
Plattform L × B
50 mm × 40 mm
Farbe
green
Allgemeine Beschreibung
Diese Hochleistungs-Hebebühnen sind massiv aus Aluminium mit eloxierten Oberfächen gefertigt. Extrem tragfähig und standsicher. Lieferbar in Standardgrößen oder mit extragroßen Platten, mit oder ohne Motorantrieb. Alle Modelle mit mehr als 90kg Tragkraft sind mit Motorantrieb ausgestattet. Die angegebenen Tragkräfte gelten jeweils in halb ausgefahrener Position.
Jack can be raised with load in place.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)