Merck
Z105856
Sigma-Aldrich
Micro jack
platform size 7.5 cm × 7.5 cm, anodized aluminum
Größe auswählen
1 EA
€ 182,00
€ 182,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 182,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.35
€ 182,00
Check Cart for Availability
Materialien
anodized aluminum
Hersteller/Markenname
Grauer
Plattformgröße
7.5 cm × 7.5 cm
Allgemeine Beschreibung
For the precise adjustment of small loads at elevations from 2.5 to 9cm. Jack can be raised with load in place.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1