Merck
Z105848
Sigma-Aldrich
Standard Jack
with removable top platform
Größe auswählen
1 EA
€ 147,00
€ 147,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 147,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.35
€ 147,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
capacity≤ 100 lb static load
Hersteller/Markenname
Grauer LBJSET
Plattformgröße
20 cm × 20 cm
Stützstange L
45 cm
Allgemeine Beschreibung
Has a vertical distance of 18cm to a max. working height of 26cm. Jack can be raised with load in place.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Questions
  1. How big is the platform?
    1 answer
    1. As mentioned on the Product Detail Page in the PROPERTIES section, the platform size is 20 cm × 20 cm. It has a vertical distance of 18 cm and a max working height of 26 cm.