Merck
Z630055
IKA® Rührelemente
Paddle stirrer R1376, stainless steel
Größe auswählen
1 EA
€ 435,00
€ 435,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 435,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
€ 435,00
Check Cart for Availability
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
IKA 0000757800
Wellenabmessungen
550 mm × 10 mm
Rührerdurchm.
150 mm
Allgemeine Beschreibung
Rührwerkzeuge aus V2AQ-Edelstahl, mit Edelstahlschaft. Rührer mit PTFE-Elementen mit PTFE-beschichtetem Stahlschaft. Rührer für alle IKA Rührmotoren geeignet, mit folgenden Ausnahmen: 1. Alle mit "*" markierten Rührer nicht geeignet für Modell RW 16 basic. 2. Alle mit "**" markierten Rührer nur für Modelle RW 20.n und RW 20 DZM.n.
Anwendung
Not compatible with model RW16.
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)