Z404306
IKA® Rührelemente
R 1342 propeller stirrer, 4-bladed, stainless steel, 1/cs
Synonym(e):
stirring blade, stirring propeller
Größe auswählen
€ 182,00
Größe auswählen
About This Item
€ 182,00
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA 0741000
Wellenabmessungen
8 mm × 350 mm
Rührerdurchm.
50 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Stirrer diameter: 50 mm
- Shaft diameter: 8 mm
- Shaft length: 350 mm
- Speed max.: 2000 rpm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)