Merck
Z404446
IKA® Rührelemente
R 1330 anchor stirrer, stainless steel, 1/cs
Synonym(e):
stirring blade, stirring propeller
Größe auswählen
1 EA
€ 464,00
€ 464,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 464,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
€ 464,00
Check Cart for Availability
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA 2022300
Wellenabmessungen
8 mm × 350 mm
Rührerdurchm.
45 mm
Allgemeine Beschreibung
Rührwerkzeuge aus V2AQ-Edelstahl, mit Edelstahlschaft. Rührer mit PTFE-Elementen mit PTFE-beschichtetem Stahlschaft. Rührer für alle IKA Rührmotoren geeignet, mit folgenden Ausnahmen: 1. Alle mit "*" markierten Rührer nicht geeignet für Modell RW 16 basic. 2. Alle mit "**" markierten Rührer nur für Modelle RW 20.n und RW 20 DZM.n.
Tangential flow, high shearing rate at edges, minimum deposits on the vessel wall. Used at low speeds. Polymer reactions, even distribution of high mineral contents in liquids. The ideal stirrer for medium to highly viscous fluids.
  • Stirrer diameter: 45 mm
  • Shaft diameter: 8 mm
  • Shaft length: 350 mm
  • Speed max.: 1000 rpm
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)